Learn More
3-Phenoxyanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418107
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
3-Phenoxyaniline was used in the preparation of 4-phenoxyaniline-3?-bromopropionamide. It is also used in the design, synthesis and evaluation of potential inhibitors of HIV gp120-CD4 interactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Phenoxyanilin wurde bei der Herstellung von 4-Phenoxyanilin-3′-brompropionamid verwendet. Es wird auch bei der Entwicklung, Synthese und Bewertung potenzieller Inhibitoren von Interaktionen zwischen HIV-gp120 und CD4 verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3586-12-7
MDL-Nummer MFCD00041891
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenoxyaniline
Schmelzpunkt 35°C to 37°C
Dichte 1.1583
Siedepunkt 329°C to 330°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Summenformel C6H10O3
Brechungsindex 1.1583
Menge 5 g
Synonym neopentylene carbonate, 2,2-dimethyltrimethylene carbonate, 5,5-dimethyl-1,3-diox-2-one, acmc-1adx1, 3-nitro-5-chlorobenzenesulfonamide, 5,5-dimethyltrimethylene carbonate, 5,5-dimethyl-1,3-dioxane-2-one, 5,5-dimethyl-2-oxo-1,3-dioxane, 1,3-dioxan-2-one,5,5-dimethyl, 5,5-dimethyl-1,3 dioxan-2-one
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
InChI-Schlüssel JRFXQKZEGILCCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(COC(=O)OC1)C
IUPAC-Name 5,5-Dimethyl-1,3-Dioxan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
PubChem CID 137984
Formelmasse 185.23
Reinheit (%) 98%