Learn More
3-Phenoxy-1-Propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10032280
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
6180-61-6
C9H12O2
152.19
MFCD00039549
AWVDYRFLCAZENH-UHFFFAOYSA-N
3-phenoxy-1-propanol, 1-propanol, 3-phenoxy, 3-phenoxy 1-propanol, unii-515pbp1u72, propoxylated phenol, ph 4p, polypropylene glycol phenyl ether, 3-phenoxypropanol, 3-phenyloxypropanol, polypropylene glycol monophenyl ether
80319
3-Phenoxypropan-1-ol
OCCCOC1=CC=CC=C1
6180-61-6
C9H12O2
152.19
MFCD00039549
AWVDYRFLCAZENH-UHFFFAOYSA-N
3-phenoxy-1-propanol, 1-propanol, 3-phenoxy, 3-phenoxy 1-propanol, unii-515pbp1u72, propoxylated phenol, ph 4p, polypropylene glycol phenyl ether, 3-phenoxypropanol, 3-phenyloxypropanol, polypropylene glycol monophenyl ether
80319
3-Phenoxypropan-1-ol
OCCCOC1=CC=CC=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Phenoxy-1-propanol
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.0400g/mL
Siedepunkt 83°C to 85°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5O(CH2)3OH
Brechungsindex 1.5280 to 1.53
Menge 5 g
Beilstein 06, 147
Relative Dichte 1.04
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Phenoxy-1-propanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.