Learn More
3-Pentyn-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Pentyn-1-ol |
Dichte | 0.912 |
Siedepunkt | 154°C to 157°C |
Flammpunkt | 54°C (129°F) |
Geruch | Recognizable |
Strukturformel | CH3C≡CCH2CH2OH |
Brechungsindex | 1.456 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1987 |
Beilstein | 1735967 |