Learn More
3-Pentylformiat, 94 %
Artikelnummer. 11468947
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58368-67-5
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00049220
InChI-Schlüssel YMJOAYHERILFIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pentyl formate, acmc-1b22e, formic acid 1-ethylpropyl ester
PubChem CID 13878880
IUPAC-Name Pentan-3-ylformiat
SMILES CCC(CC)OC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pentyl formate
Dichte 0.873
Siedepunkt 116°C to 118°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3272
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 94%