Learn More
3-Oxetanyl-p-toluolsulfonat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434028
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26272-83-3
Summenformel C10H12O4S
Molekulargewicht (g/mol) 228.262
MDL-Nummer MFCD08544401
InChI-Schlüssel UMFWNFVHKAJOSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxetanyl tosylate, toluene-4-sulfonic acid oxetan-3-yl ester, oxetan-3-yl 4-methylbenzene-1-sulfonate, 3-tosyloxy oxetane, 3-tosyloxyoxetane, 3-oxetanyl p-toluenesulfonate, oxetan-3-yl-4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid 3-oxetanyl ester, acmc-1cgaz, 3-oxetanol, 3-4-methylbenzenesulfonate
PubChem CID 13153907
IUPAC-Name Oxetan-3-yl 4-Methylbenzolsulfonat
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC2COC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Oxetanyl p-toluenesulfonate
Dichte 1.34
Siedepunkt 372°C
Flammpunkt 179°C (354°F)
Menge 5 g
Formelmasse 228.27
Reinheit (%) 96%