Learn More
3-Oxetanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494318
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7748-36-9
Summenformel C3H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.08
MDL-Nummer MFCD09056790
InChI-Schlüssel QMLWSAXEQSBAAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyoxetane, 3-oxetanol, 1,3-epoxy-2-propanol, oxetane-3-ol, 3-hydroxy-oxetane, 3-hydroxy oxetane, pubchem17367, ksc380k3t, 1,3-epoxypropan-2-ol
PubChem CID 9942117
IUPAC-Name Oxetan-3-ol
SMILES OC1COC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Oxetanol
Dichte 1.167
Siedepunkt 153°C
Flammpunkt 87°C (189°F)
Brechungsindex 1.438
Menge 5 g
Formelmasse 74.08
Reinheit (%) 95%