Learn More
3-Nitrobenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11470953
3-Nitrobenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470953
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11470953
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13336.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13331-27-6
Summenformel C6H6BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 166.93
MDL-Nummer MFCD00007193
InChI-Schlüssel ZNRGSYUVFVNSAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophenyl boronic acid, 3-nitrobenzeneboronic acid, m-nitrophenylboronic acid, boronic acid, 3-nitrophenyl, m-nitrobenzeneboronic acid, benzeneboronic acid, m-nitro, nitrophenylboronic acid, m-nitophenyl boronic acid, 3-nitrophenyl boranediolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1677
IUPAC-Name (3-nitrophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼285°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 2938638
Formelmasse 166.93
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10133122 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2023 Catalog NumberA13336.03
ChargennummerH5642A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13336.06,A13336.03,A13336.14
ChargennummerJ3503A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13336.06,A13336.03,A13336.14
ChargennummerJ9343A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13336.06,A13336.03,A13336.14
Chargennummer10133122 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13336.06,A13336.03,A13336.14
Name des Produkts
3-Nitrobenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >