Learn More
3-n-Dodecylthiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Especificaciones
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | 3-n-Dodecylthiophene |
Dichte | 0.902 |
Siedepunkt | 290°C |
Brechungsindex | 1.488 |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 252.46 |
Reinheit (%) | 97% |