Learn More
3-Methylthiophen-2-carboxamid, 99 %, Thermo Scientific™
40.15 € - 137.69 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 76655-99-7 |
---|---|
Summenformel | C6H7NOS |
Molekulargewicht (g/mol) | 141.188 |
MDL-Nummer | MFCD01208055 |
InChI-Schlüssel | QZDTWJRYMXQXBX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-methyl-2-thiophenecarboxamide, pubchem16135, 2-thiophenecarboxamide,3-methyl, 3-methyl-thiophene-2-carboxamide, 3-methyl-2-thiophenecarboxamide #, 2-thiophenecarboxamide, 3-methyl-9ci |
PubChem CID | 588128 |
IUPAC-Name | 3-Methylthiophen-2-Carboxamid |
SMILES | CC1=C(SC=C1)C(=O)N |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11304915
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L18092.03 |
1 g |
40.15 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11314915
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L18092.06 |
5 g |
137.69 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
76655-99-7 | |
141.188 | |
QZDTWJRYMXQXBX-UHFFFAOYSA-N | |
588128 | |
CC1=C(SC=C1)C(=O)N |
C6H7NOS | |
MFCD01208055 | |
3-methyl-2-thiophenecarboxamide, pubchem16135, 2-thiophenecarboxamide,3-methyl, 3-methyl-thiophene-2-carboxamide, 3-methyl-2-thiophenecarboxamide #, 2-thiophenecarboxamide, 3-methyl-9ci | |
3-Methylthiophen-2-Carboxamid |
Spezifikation
3-Methylthiophene-2-carboxamide | |
122°C to 125°C | |
MFCD01208055 | |
3-methyl-2-thiophenecarboxamide, pubchem16135, 2-thiophenecarboxamide,3-methyl, 3-methyl-thiophene-2-carboxamide, 3-methyl-2-thiophenecarboxamide #, 2-thiophenecarboxamide, 3-methyl-9ci | |
CC1=C(SC=C1)C(=O)N | |
141.188 | |
141.19 |
76655-99-7 | |
C6H7NOS | |
116188 | |
QZDTWJRYMXQXBX-UHFFFAOYSA-N | |
3-Methylthiophen-2-Carboxamid | |
588128 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301
Giftig bei Verschlucken.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
Gehäuse H302
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen