Learn More
3-(Methylthio)benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
It is used in the de novo design of small molecule inhibitors targeting the LEDGF/p75-HIV integrase interaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der De-novo-Entwicklung von Inhibitoren für kleine Moleküle verwendet, die auf die Interaktion von LEDGF mit p75-HIV-Integrase abzielen.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird bei der De-novo-Entwicklung von Inhibitoren für kleine Moleküle verwendet, die auf die Interaktion von LEDGF mit p75-HIV-Integrase abzielen.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(Methylthio)benzoic acid |
Schmelzpunkt | 126°C to 132°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 168.21 |
Reinheit (%) | 97% |