Learn More
3-Methylisoxazol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3541091
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10432494
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC27001CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 4857-42-5
Summenformel C5H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 127.099
MDL-Nummer MFCD00464222
InChI-Schlüssel HXIYCKAAQPHZBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylisoxazole-5-carboxylic acid, 3-methyl-5-isoxazolecarboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-isoxazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-3-methylisoxazole, 5-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-5-carboxylicacid, acmc-1aruu, 3-methyl-5-carboxyisoxazole, aronis24519
PubChem CID 853085
IUPAC-Name 3-Methyl-1,2-Oxazol-5-Carbonsäure
SMILES CC1=NOC(=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 127.1
Reinheit (%) 97%