Learn More
3-Methyl-4-nitrobenzotrifluorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11974591 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11974591
Marke: Thermo Scientific Acros 446460050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 67192-42-1
InChI-Schlüssel PCCXJSOGGOWRJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-nitrobenzotrifluoride, 2-methyl-1-nitro-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethyl-2-methyl-1-nitrobenzene, 2-methyl-1-nitro-4-trifluoromethyl-benzene, 3-methyl-4-nitrobenzotrifluoroide, 1-nitro-2-methyl-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 2-methyl-1-nitro-4-trifluoromethyl
PubChem CID 144223
IUPAC-Name 2-methyl-1-nitro-4-(trifluormethyl)benzol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-4-nitrobenzotrifluoride
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C8H6F3NO2
Menge 5 g
Molekulargewicht (g/mol) 205.136
Formelmasse 205.14
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-4-nitrobenzotrifluoride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.