Learn More
3-Methyl-3-Buten-1-ol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
45.90 € - 130.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 763-32-6 |
---|---|
Summenformel | C5H10O |
Molekulargewicht (g/mol) | 86.13 |
MDL-Nummer | MFCD00002933 |
InChI-Schlüssel | CPJRRXSHAYUTGL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-methyl-3-buten-1-ol, isobutenylcarbinol, 3-buten-1-ol, 3-methyl, isoprenol, methallylcarbinol, 3-isopentenyl alcohol, 2-methyl-1-buten-4-ol, isopropenylethyl alcohol, methallyl carbinol, 3-methyl-3-butenol |
PubChem CID | 12988 |
ChEBI | CHEBI:62898 |
IUPAC-Name | 3-Methylbut-3-en-1-ol |
SMILES | CC(=C)CCO |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10001710
|
Thermo Scientific Acros
156631000 |
100 mL | Glasflasche |
45.90 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10295910
|
Thermo Scientific Acros
156635000 |
500 mL | Glasflasche |
130.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
763-32-6 | |
86.13 | |
CPJRRXSHAYUTGL-UHFFFAOYSA-N | |
12988 | |
3-Methylbut-3-en-1-ol |
C5H10O | |
MFCD00002933 | |
3-methyl-3-buten-1-ol, isobutenylcarbinol, 3-buten-1-ol, 3-methyl, isoprenol, methallylcarbinol, 3-isopentenyl alcohol, 2-methyl-1-buten-4-ol, isopropenylethyl alcohol, methallyl carbinol, 3-methyl-3-butenol | |
CHEBI:62898 | |
CC(=C)CCO |
Spezifikation
3-Methyl-3-buten-1-ol | |
763-32-6 | |
100.0 | |
0.8500g/mL | |
36°C | |
96% min. (GC) | |
H2C=C(CH3)CH2CH2OH | |
MFCD00002933 | |
3-methyl-3-buten-1-ol, isobutenylcarbinol, 3-buten-1-ol, 3-methyl, isoprenol, methallylcarbinol, 3-isopentenyl alcohol, 2-methyl-1-buten-4-ol, isopropenylethyl alcohol, methallyl carbinol, 3-methyl-3-butenol | |
CPJRRXSHAYUTGL-UHFFFAOYSA-N | |
3-Methylbut-3-en-1-ol | |
12988 | |
86.13 | |
Flüssigkeit |
97% | |
96.0 | |
Farblos bis hellgelb | |
132°C | |
Echt | |
C5H10O | |
1.4327 to 1.4347 | |
0.85 | |
Solubility in water: 170g/L (20 c) | |
CC(=C)CCO | |
86.13 | |
CHEBI:62898 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 212-110-8
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 3-Methyl-3-buten-1-ol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only