Learn More
3-Methyl-3-Buten-1-ol 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10001710
3-Methyl-3-Buten-1-ol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10001710
100 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10001710
Marke: Thermo Scientific Acros 156631000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 763-32-6
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
MDL-Nummer MFCD00002933
InChI-Schlüssel CPJRRXSHAYUTGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-3-buten-1-ol, isobutenylcarbinol, 3-buten-1-ol, 3-methyl, isoprenol, methallylcarbinol, 3-isopentenyl alcohol, 2-methyl-1-buten-4-ol, isopropenylethyl alcohol, methallyl carbinol, 3-methyl-3-butenol
PubChem CID 12988
ChEBI CHEBI:62898
IUPAC-Name 3-Methylbut-3-en-1-ol
SMILES CC(=C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-3-buten-1-ol
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8500g/mL
Siedepunkt 132°C
Flammpunkt 36°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=C(CH3)CH2CH2OH
Brechungsindex 1.4327 to 1.4347
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.85
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 170g/L (20 c)
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0405985 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2024 Catalog Number
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-3-buten-1-ol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
3-Methyl-3-Buten-1-ol 97 %, Thermo Scientific Chemicals >