Learn More
3-Methyl-2-Pentanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11914821
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 565-61-7
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
InChI-Schlüssel UIHCLUNTQKBZGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-pentanone, 2-pentanone, 3-methyl, methyl sec-butyl ketone, sec-butyl methyl ketone, methyl 1-methylpropyl ketone, +/--3-methyl-pentan-2-one, methylethylacetone, sec-c4h9coch3, 3-methyl-pentan-2-one, acmc-1alw4
PubChem CID 11262
IUPAC-Name 3-Methylpentan-2-on
SMILES CCC(C)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-pentanone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8100g/mL
Siedepunkt 118.0°C (758.0 mmHg)
Flammpunkt 12°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5CH(CH3)COCH3
Brechungsindex 1.4002
Menge 1 g
Beilstein 01,693
Relative Dichte 0.81
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-2-pentanone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Name des Produkts
3-Methyl-2-Pentanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >