Learn More
3-Methyl-2-buten-1-ol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403107
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
3-Methyl-2-buten-1-ol is used as a reagent for protection of carboxylic acids as their 3-methyl-2-buten-1-yl (Prenyl) esters. It is also used in perfumery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methyl-2-Buten-1-ol wird als Reagenz zum Schutz von Carbonsäuren als ihre 3-Methyl-2-Buten-1-yl-(prenyl-)Ester verwendet. Wird auch in der Parfümerie verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (170 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 556-82-1
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
MDL-Nummer MFCD00002916
InChI-Schlüssel ASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-buten-1-ol, prenol, 3,3-dimethylallyl alcohol, 2-buten-1-ol, 3-methyl, prenyl alcohol, 3-methyl-2-butenol, dimethylallyl alcohol, 3-methyl-2-butenyl alcohol, 3-methylcrotyl alcohol, 3-methyl-2-butene-1-ol
PubChem CID 11173
ChEBI CHEBI:16019
IUPAC-Name 3-Methylbut-2-en-1-ol
SMILES CC(C)=CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-buten-1-ol
Dichte 0.86
Siedepunkt 139°C to 140°C
Flammpunkt 43°C (109°F)
Brechungsindex 1.444
Menge 25 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1633479
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (170g/L at 20°C).
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) ≥98%