Learn More
3-Methyl-2-Butanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10475755
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 563-80-4
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
MDL-Nummer MFCD00008919
InChI-Schlüssel SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-butanone, methyl isopropyl ketone, isopropyl methyl ketone, 2-acetylpropane, 2-butanone, 3-methyl, methyl butanone-2, mipk, 3-methylbutanone, ketone, isopropyl methyl, 2-methyl-3-butanone
PubChem CID 11251
IUPAC-Name 3-Methylbutan-2-on
SMILES CC(C)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-butanone
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -92.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8000g/mL
Siedepunkt 94.0°C to 95.0°C
Flammpunkt 6°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel (CH3)2CHCOCH3
Brechungsindex 1.3870 to 1.3890
Menge 5 L
Beilstein 01, 682
Merck Index 15, 6162
Relative Dichte 0.8
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 6g/L (20 c). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-2-butanone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.