Learn More
3-Methyl-2-Benzothiazolinon-Hydrazon-Hydrochlorid-Hydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11437787
3-Methyl-2-Benzothiazolinon-Hydrazon-Hydrochlorid-Hydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437787
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11437787
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16317.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 149022-15-1 | C8H10ClN3S | 215.70 g/mol
3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate is used in the synthesis of benzothiazolium azo dyes. It is a chromogenic reagent used for the determination of cholesterol, benzodiazepines and enzyme activity. As an electrophilic coupling reagent, it is used in the spectrophotometric determination of chloramine-B (CAB) and other residual chlorine content in various environmental water samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methyl-2-Benzothiazolinonhydrazonhydrochloridhydrat wird bei der Synthese von Benzothiazoliumazofarbstoffen verwendet. Es ist ein chromogenes Reagenz zur Bestimmung von Cholesterin, Benzodiazepinen und Enzymaktivität. Als elektrophiles Koppelreagenz wird es zur spektrophotometrischen Bestimmung von Chloramine-B (CAB) und anderen Restchlorgehalten in verschiedenen Umweltwasserproben eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149022-15-1
Summenformel C8H10ClN3S
Molekulargewicht (g/mol) 215.70
MDL-Nummer MFCD00149370
InChI-Schlüssel OEZPVSPULCMUQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-9u2c4w7epr, mbth hydrochloride, 9u2c4w7epr, 3-methyl-2-benzothiazolone hydrazone hydrochloride, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride, z-2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride, mbth hcl, ccris 1543, 2 3h-benzothiazolone, 3-methyl-, hydrazone, hydrochloride 1:1, 2e-2-hydrazinylidene-3-methyl-1,3-benzothiazole hydrochlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9575839
IUPAC-Name (Z)-(3-Methyl-1,3-benzothiazol-2-yliden)hydrazin;hydrochlorid
SMILES Cl.CN1C(SC2=CC=CC=C12)=NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate
Schmelzpunkt ∼275°C (decomposition)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3571041
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol.
Formelmasse 215.71 (Anhydrous)
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10250538 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2024 Catalog NumberA16317.14,A16317.22,A16317.06
Chargennummer10247368 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/07/2023 Catalog NumberA16317.14,A16317,A16317.22,A16317.06
Chargennummer10238696 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA16317.14,A16317.22,A16317.06
Chargennummer10234922 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16317.14,A16317.22,A16317.06
ChargennummerFA033253 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16317.14,A16317.22,A16317.06
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride
Name des Produkts
3-Methyl-2-Benzothiazolinon-Hydrazon-Hydrochlorid-Hydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >