Learn More
3-Methyl-1-Phenyl-2-Pyrazolin-5-on, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10183460
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
89-25-8
C10H10N2O
174.2
MFCD00003138
QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
edaravone, 3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, norphenazone, radicut, 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, developer z, methylphenylpyrazolone, norantipyrine, c.i. developer 1, phenylmethylpyrazolone
4021
CHEBI:31530
5-Methyl-2-phenyl-4H-pyrazol-3-on
CC1=NN(C(=O)C1)C2=CC=CC=C2
89-25-8
C10H10N2O
174.2
MFCD00003138
QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
edaravone, 3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, norphenazone, radicut, 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, developer z, methylphenylpyrazolone, norantipyrine, c.i. developer 1, phenylmethylpyrazolone
4021
CHEBI:31530
5-Methyl-2-phenyl-4H-pyrazol-3-on
CC1=NN(C(=O)C1)C2=CC=CC=C2
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 127.0°C to 131.0°C
Farbe Beige bis gelb
Siedepunkt 287.0°C (265.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 24, 20
Merck Index 15, 6802
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3g/L water (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and benzene,insoluble in ether,soluble in acids
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.