Learn More
3-Methyl-1-Pentanol, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
32.26 € - 248.24 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 589-35-5 |
---|---|
Summenformel | C6H14O |
Molekulargewicht (g/mol) | 102.18 |
MDL-Nummer | MFCD00002937 |
InChI-Schlüssel | IWTBVKIGCDZRPL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-methyl-1-pentanol, 3-methylpentanol, 1-pentanol, 3-methyl, 2-ethyl-4-butanol, 3-ethyl-1-butanol, 3-ethylbutanol, 3-methyl pentanol, fema no. 3762, 3-methyl pentan-1-ol, 3-methyl-pentan-1-ol |
PubChem CID | 11508 |
ChEBI | CHEBI:87381 |
IUPAC-Name | 3-Methylpentan-1-ol |
SMILES | CCC(C)CCO |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10307851
|
Thermo Scientific Acros
335320050 |
5 g | Glasflasche |
32.26 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10031744
|
Thermo Scientific Acros
335320250 |
25 g | Glasflasche |
86.63 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10755905
|
Thermo Scientific Acros
335321000 |
100 g | Glasflasche |
248.24 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
589-35-5 | |
102.18 | |
IWTBVKIGCDZRPL-UHFFFAOYSA-N | |
11508 | |
3-Methylpentan-1-ol |
C6H14O | |
MFCD00002937 | |
3-methyl-1-pentanol, 3-methylpentanol, 1-pentanol, 3-methyl, 2-ethyl-4-butanol, 3-ethyl-1-butanol, 3-ethylbutanol, 3-methyl pentanol, fema no. 3762, 3-methyl pentan-1-ol, 3-methyl-pentan-1-ol | |
CHEBI:87381 | |
CCC(C)CCO |
Spezifikation
3-Methyl-1-pentanol | |
99.0 | |
Farblos | |
150°C to 154°C | |
Echt | |
C6H14O | |
1.4190 to 1.4210 (20°C, 589nm) | |
0.823 | |
Solubility in water: insoluble | |
CCC(C)CCO | |
102.18 | |
CHEBI:87381 | |
99+% |
589-35-5 | |
100.0 | |
0.8230g/mL | |
58°C | |
99% min. (GC) | |
CH3CH2CH(CH3)CH2CH2OH | |
MFCD00002937 | |
3-methyl-1-pentanol, 3-methylpentanol, 1-pentanol, 3-methyl, 2-ethyl-4-butanol, 3-ethyl-1-butanol, 3-ethylbutanol, 3-methyl pentanol, fema no. 3762, 3-methyl pentan-1-ol, 3-methyl-pentan-1-ol | |
IWTBVKIGCDZRPL-UHFFFAOYSA-N | |
3-Methylpentan-1-ol | |
11508 | |
102.18 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS-P-Hinweis
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Nicht rauchen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 209-644-9
- 3-Methyl-1-pentanol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.