Learn More
3-Methoxypropylaminlösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12902075
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 5332-73-0
Summenformel C4H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 89.14
MDL-Nummer MFCD00014831
InChI-Schlüssel FAXDZWQIWUSWJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1672
IUPAC-Name 3-Methoxypropan-1-amin
SMILES COCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxypropylamin
Konzentration 1 g/l
Verpackung Flasche
Menge 100 ml
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
Lösungsmittel oder Matrix H2O
Physikalische Form Flüssig