Learn More
3-Methoxyphenylglyoxalhydrat, 97 %, Trockengew.-Basis, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379126
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32025-65-3
Summenformel C9H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD08533286
InChI-Schlüssel SIHYQEYAJMDKQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenylglyoxal hydrate, 2-3-methoxyphenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, acmc-1c24s, bestipharma 555-843, 3-methoxyphenylglyoxal monohydrate, ethanone,2,2-dihydroxy-1-3-methylphenyl, 3-methoxyphenyl oxo acetaldehyde-water 1/1, 2-3-methoxyphenyl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate
PubChem CID 21155397
IUPAC-Name 2-(3-methoxyphenyl)-2-oxoacetaldehyd;hydrat
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Schmelzpunkt 94°C to 98°C
Siedepunkt 95°C to 98°C (0.05 mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht)
Menge 1 g
Beilstein 1935225
Formelmasse 164.16 (Anhydrous)
Reinheit (%) 97%