Learn More
3-Methoxyphenoxyessigsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374454
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2088-24-6
Summenformel C9H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 182.18
MDL-Nummer MFCD00014357
InChI-Schlüssel AHDPQRIYMMZJTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenoxy acetic acid, 3-methoxyphenoxyacetic acid, 2-3-methoxyphenoxy acetic acid, acetic acid, 3-methoxyphenoxy, m-methoxy phenoxy acetic acid, m-methoxyphenoxyacetic acid, aurora 22719, acmc-20an1j, 3-methoxyphenoxy-acetic acid, 3-methoxy-phenoxy-acetic acid
PubChem CID 74969
IUPAC-Name 2-(3-methoxyphenoxy)essigsäure
SMILES COC1=CC=CC(OCC(O)=O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxyphenoxyacetic acid
Schmelzpunkt 116°C to 119°C
Menge 25 g
Beilstein 1876898
Formelmasse 182.18
Reinheit (%) ≥98%