Learn More
3-Methoxyphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
It is used in the synthesis of C(4) symmetric calix[4]resorcinarene, 2-nitroso-5-methoxyphenol and 6-methoxy-2(3H)-benzoxazolone. It is also used as a flavoring agent. They are also used are used to make antioxidants and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Synthese von C(4)-symmetrischem Calix[4]-resorcinarol, 2-Nitroso-5-methoxyphenol und 6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolon verwendet. Es wirkt auch als Aromastoff. Sie werden auch in der Herstellung von Antioxidantien und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Teilweise löslich in Wasser.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Säuren, Basen, sauren Chloriden und sauren Anhydriden lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten
Es wird bei der Synthese von C(4)-symmetrischem Calix[4]-resorcinarol, 2-Nitroso-5-methoxyphenol und 6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolon verwendet. Es wirkt auch als Aromastoff. Sie werden auch in der Herstellung von Antioxidantien und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Teilweise löslich in Wasser.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Säuren, Basen, sauren Chloriden und sauren Anhydriden lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methoxyphenol |
Schmelzpunkt | -18°C |
Dichte | 1.14 |
Siedepunkt | 244°C |
Flammpunkt | 124°C (255°F) |
Geruch | Sweet |
Brechungsindex | 1.552 |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Beilstein | 1209898 |