Learn More
3-Methoxy-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11964731
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1589-49-7
Summenformel C4H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
InChI-Schlüssel JDFDHBSESGTDAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-1-propanol, 1-propanol, 3-methoxy, 3-methoxypropanol, trimethylene glycol monomethyl ether, beta-pgme, 1,3-propanediol monomethyl ether, unii-oak281wz1p, propylene glycol monomethyl ether, beta, oak281wz1p, mpol
PubChem CID 74116
IUPAC-Name 3-Methoxypropan-1-ol
SMILES COCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-1-propanol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.9420g/mL
Siedepunkt 149.0°C to 150.0°C
Flammpunkt 38°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3O(CH2)3OH
Brechungsindex 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589nm)
Menge 50 g
Relative Dichte 0.942
Formelmasse 90.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methoxy-1-propanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.