Learn More
3-Methoxy-1,2-Propandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10791145
3-Methoxy-1,2-Propandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10791145
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10791145
Marke: Thermo Scientific Acros 338390250
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-39-2
Summenformel C4H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 106.12
MDL-Nummer MFCD00004719
InChI-Schlüssel PSJBSUHYCGQTHZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methoxy-1,2-propanediol, 1,2-propanediol, 3-methoxy, 1-o-methylglycerol, glycerol 1-monomethyl ether, glycerin-alpha-monomethyl ether, glycerin-.alpha.-monomethyl ether, glycerin methyl ether, 3-methoxypropan-1,2-diol, 1-o-methyl-rac-glycerol, acmc-1bhm7
PubChem CID 92822
IUPAC-Name 3-methoxypropane-1,2-diol
SMILES COCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-1, 2-propanediol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.1200g/mL
Siedepunkt 133°C (35.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H3COCH2CH(OH)CH2OH
Brechungsindex 1.4430 to 1.445
Menge 25 g
Relative Dichte 1.12
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 106.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 3-Methoxy-1,2-propanediol
Name des Produkts
3-Methoxy-1,2-Propandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >