Learn More
3-(Methacryloyloxy)propyltris(Trimethylsiloxy)silan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)-silan fungiert als tetramethylsilangeschützte Silikatverbindung, die für die Proteomikforschung verwendet wird. Es wird auch als Silan-Kopplungsmittel, Silan-Adhäsionsförderer, Silan-Hydrophobierungsmittel, Silan-Dispergiermittel und Silan-Verlinkungsmittel verwendet. Es wird auch als Silan-Feuchtigkeits-Scavenger, Polypropylen-Katalysator, Silikatstabilisator, Polyurethan-Endcapper-Silan, Silan-Trocknungsmittel, Silan-Härtemittel und Silan-Verstärker eingesetzt. Darüber hinaus dient es als Silylierungsmittel, Silan-Reduktionsmittel, Silyl-Baustein und Synthon in der synthetischen Chemie.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)-silan fungiert als tetramethylsilangeschützte Silikatverbindung, die für die Proteomikforschung verwendet wird. Es wird auch als Silan-Kopplungsmittel, Silan-Adhäsionsförderer, Silan-Hydrophobierungsmittel, Silan-Dispergiermittel und Silan-Verlinkungsmittel verwendet. Es wird auch als Silan-Feuchtigkeits-Scavenger, Polypropylen-Katalysator, Silikatstabilisator, Polyurethan-Endcapper-Silan, Silan-Trocknungsmittel, Silan-Härtemittel und Silan-Verstärker eingesetzt. Darüber hinaus dient es als Silylierungsmittel, Silan-Reduktionsmittel, Silyl-Baustein und Synthon in der synthetischen Chemie.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 112°C to 115°C (0.2mmHg) |
Chemischer Name oder Material | 3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane |
Menge | 5 g |
Flammpunkt | 201°C (393°F) |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
Formelmasse | 422.82 |
Reinheit (%) | 98% |
Brechungsindex | 1.4175 |
Dichte | 0.93 |