Learn More
Clinisafe™ 3 L Clinical Waste Container
Artikelnummer. 17651645
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Gelb
Rot
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 17651645
Marke: Clinisafe™ 50102430
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Clinisafe™ containers are made using low carbon footprint recycled material, providing a safe and sustainable solution to your clinical waste management needs.
  • Clinisafe™ bietet eine nachhaltige Lösung für die klinische Abfallwirtschaft auf dem Markt, die Ihre CO2-Bilanz senkt und Ihnen auf dem Weg zu Netto-Null hilft.
  • Der 3-Liter-Clinisafe™ -Behälter wurde speziell für die sichere Entsorgung von nicht scharfen klinischen Abfällen entwickelt. Der Clinisafe™ Behälter für klinische Abfälle wurde für die Aufnahme von anatomischen und Laborabfällen entwickelt.
  • Merkmale und Vorteile
    • Aus recyceltem Material mit geringem CO2-Fußabdruck
    • Entsorgung gebrauchter NSP-Behälter
    • Großer Füllbereich
    • Temporäre und endgültige Verschlussfunktion
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3 l
Zertifizierung/Konformität Britische Vorschriften
Verschlussfarbe Gelb
Farbe Grau
Abmessungen (L x B x H) 314 x 630 x 783 mm
Menge 20/Karton
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere Entsorgung von nicht scharfen/spitzen klinischen Abfällen
Produkttyp Abfallbehälter