Learn More
Clinisafe™ 3 L Clinical Waste Container
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Gelb
Rot
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
- Clinisafe™ bietet eine nachhaltige Lösung für die klinische Abfallwirtschaft auf dem Markt, die Ihre CO2-Bilanz senkt und Ihnen auf dem Weg zu Netto-Null hilft.
- Der 3-Liter-Clinisafe™ -Behälter wurde speziell für die sichere Entsorgung von nicht scharfen klinischen Abfällen entwickelt. Der Clinisafe™ Behälter für klinische Abfälle wurde für die Aufnahme von anatomischen und Laborabfällen entwickelt.
- Merkmale und Vorteile
- Aus recyceltem Material mit geringem CO2-Fußabdruck
- Entsorgung gebrauchter NSP-Behälter
- Großer Füllbereich
- Temporäre und endgültige Verschlussfunktion
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 3 l |
| Zertifizierung/Konformität | Britische Vorschriften |
| Verschlussfarbe | Rot |
| Farbe | Grau |
| Abmessungen (L x B x H) | 314 x 630 x 783 mm |
| Menge | 20/Karton |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere Entsorgung von nicht scharfen/spitzen klinischen Abfällen |
| Produkttyp | Abfallbehälter |