Learn More
3-Iodopropionsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337785
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 11337785
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02655.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 141-76-4 | C3H5IO2 | 199.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-76-4
Summenformel C3H5IO2
Molekulargewicht (g/mol) 199.98
MDL-Nummer MFCD00002765
InChI-Schlüssel KMRNTNDWADEIIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodopropionic acid, propanoic acid, 3-iodo, beta-iodopropionic acid, propionic acid, 3-iodo, iodopropanoic acid, 3-iodo-propionic acid, .beta.-iodopropionic acid, iodo-propanoic acid, b-iodopropionic acid, 3-iodo-propanoic acid
PubChem CID 8856
IUPAC-Name 3-Iodpropansäure
SMILES OC(=O)CCI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodopropionic acid
Schmelzpunkt 80°C to 83°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1699514
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 199.98
Reinheit (%) 99%