Learn More
3-Iodchromon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
3-Iodochromone is used in the synthesis of 2-(N-azolyl)chromones, 3-azolylthiochromones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Iodchromon wird bei der Synthese von 2-(N-Azolyl)chromonen, 3-Azolylthiochromonen verwendet.
Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Licht lagern.
3-Iodchromon wird bei der Synthese von 2-(N-Azolyl)chromonen, 3-Azolylthiochromonen verwendet.
Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Licht lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Iodochromone |
Schmelzpunkt | 95°C to 97°C |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Formelmasse | 272.04 |
Reinheit (%) | 97% |