Learn More
3-Hydroxyazetidin Hydrochlorid, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485570
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Hydroxyazetidinhydrochlorid ist ein Baustein, der bei einer neuartigen Synthese eines Fluorchinolon-Antibiotikums und als nützliches Zwischenprodukt bei der Synthese von Polypeptiden verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, DMSO, Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Fern von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18621-18-6
Summenformel C3H8ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 109.553
MDL-Nummer MFCD02683887
InChI-Schlüssel UQUPQEUNHVVNKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyazetidine hydrochloride, azetidin-3-ol hydrochloride, 3-hydroxyazetidine hcl, azetidin-3-ol hcl, 3-azetidinol hydrochloride, azetidin-3-ol hydrochloride salt, 3-azetidinol, hydrochloride, 3-hydroxy-azetidine hydrochloride, azetidin-3-ol, hydrochloride salt, 3-hydroxy-1-azetidine hydrochloride
PubChem CID 2759290
IUPAC-Name Azetidin-3-ol;Hydrochlorid
SMILES C1C(CN1)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxyazetidine hydrochloride
Schmelzpunkt 85°C to 90°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,DMSO,methanol.
Formelmasse 109.56
Reinheit (%) 97%