Learn More
3-Hydroxyazetidin Hydrochlorid, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Hydroxyazetidinhydrochlorid ist ein Baustein, der bei einer neuartigen Synthese eines Fluorchinolon-Antibiotikums und als nützliches Zwischenprodukt bei der Synthese von Polypeptiden verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, DMSO, Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Fern von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln aufbewahren.
3-Hydroxyazetidinhydrochlorid ist ein Baustein, der bei einer neuartigen Synthese eines Fluorchinolon-Antibiotikums und als nützliches Zwischenprodukt bei der Synthese von Polypeptiden verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, DMSO, Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Fern von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Hydroxyazetidine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 85°C to 90°C |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,DMSO,methanol. |
Formelmasse | 109.56 |
Reinheit (%) | 97% |