Learn More
3-Hydroxy-1-methyl-5,6-indolinedion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
371.85 € - 1055.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 54-06-8 |
---|---|
Summenformel | C9H9NO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 179.17 |
MDL-Nummer | MFCD00069732 |
InChI-Schlüssel | RPHLQSHHTJORHI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | adrenochrome, adraxone, usaf uctl-7, 3-hydroxy-1-methyl-5,6-indolinedione, 1-adrenochrome, 3-hydroxy-1-methylindoline-5,6-dione, 2,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-1h-indole-5,6-dione, 5,6-indolinedione, 3-hydroxy-1-methyl, adrenochrome, l, adrenochromMehr anzeigen |
PubChem CID | 5898 |
IUPAC-Name | 3-Hydroxy-1-methyl-2,3-dihydroindol-5,6-dion |
SMILES | CN1CC(C2=CC(=O)C(=O)C=C21)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10784185
|
Thermo Scientific Acros
426212500 |
250 mg | Glasflasche | N/A | ||||||
10654945
|
Thermo Scientific Acros
426210010 |
1 g | Glasflasche | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
54-06-8 | |
179.17 | |
RPHLQSHHTJORHI-UHFFFAOYSA-N | |
5898 | |
CN1CC(C2=CC(=O)C(=O)C=C21)O |
C9H9NO3 | |
MFCD00069732 | |
adrenochrome, adraxone, usaf uctl-7, 3-hydroxy-1-methyl-5,6-indolinedione, 1-adrenochrome, 3-hydroxy-1-methylindoline-5,6-dione, 2,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-1h-indole-5,6-dione, 5,6-indolinedione, 3-hydroxy-1-methyl, adrenochrome, l, adrenochromMehr anzeigen | |
3-Hydroxy-1-methyl-2,3-dihydroindol-5,6-dion |
Spezifikation
3-Hydroxy-1-methyl-5, 6-indolinedione | |
97.5 | |
97.5% min. (HPLC) | |
MFCD00069732 | |
adrenochrome, adraxone, usaf uctl-7, 3-hydroxy-1-methyl-5,6-indolinedione, 1-adrenochrome, 3-hydroxy-1-methylindoline-5,6-dione, 2,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-1h-indole-5,6-dione, 5,6-indolinedione, 3-hydroxy-1-methyl, adrenochrome, l, adrenochrom | |
CN1CC(C2=CC(=O)C(=O)C=C21)O | |
179.17 | |
179.17 |
54-06-8 | |
100.0 | |
C9H9NO3 | |
15, 161 | |
RPHLQSHHTJORHI-UHFFFAOYSA-N | |
3-Hydroxy-1-methyl-2,3-dihydroindol-5,6-dion | |
5898 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort:Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 200-192-8
- 3-Hydroxy-1-methyl-5,6-indolinedione
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.