Learn More
3-Hexanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10791735
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 589-38-8
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
MDL-Nummer MFCD00009402
InChI-Schlüssel PFCHFHIRKBAQGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hexanone, ethyl propyl ketone, 3-oxohexane, aethylpropylketon, ethyl n-propyl ketone, 3-hexanone natural, aethylpropylketon german, fema no. 3290, 3-hexanone, analytical standard, pentanone, methyl
PubChem CID 11509
IUPAC-Name Hexan-3-on
SMILES CCCC(=O)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hexanone
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8100g/mL
Siedepunkt 123°C
Flammpunkt 14°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2COC2H5
Brechungsindex 1.3990 to 1.401
Menge 250 mL
Beilstein 01, 690
Relative Dichte 0.81
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.