Learn More
3-Fluorphthalsäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464993
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 652-39-1
Summenformel C8H3FO3
Molekulargewicht (g/mol) 166.11
MDL-Nummer MFCD00039696
InChI-Schlüssel WWJAZKZLSDRAIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorophthalic anhydride, 4-fluoroisobenzofuran-1,3-dione, 3-fluorophthalicanhydride, 4-fluoro-1,3-isobenzofurandione, 1,3-isobenzofurandione, 4-fluoro, 5-fluoro-isobenzofurandione, 4-fluoro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 4-fluor-2-benzofuran-1,3-dion, pubchem1949, fluorophthalic anhydride
PubChem CID 69551
IUPAC-Name 4-Fluor-2-benzofuran-1,3-dion
SMILES FC1=CC=CC2=C1C(=O)OC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluorophthalic anhydride
Schmelzpunkt 158°C to 163°C
Menge 5 g
Beilstein 1283580
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 166.11
Reinheit (%) 98%