Learn More
3-Fluorphenylhydrazin-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341907
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2924-16-5
Summenformel C6H8ClFN2
Molekulargewicht (g/mol) 162.592
MDL-Nummer MFCD00012934
InChI-Schlüssel SKVGLOFWEJFQKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 3-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 3-fluorophenylhydrazine hcl, 3-fluorophenyl hydrazine hcl, m-fluorophenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-fluorophenyl-, monohydrochloride, 1-3-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 3-fluoro-phenyl-hydrazine, pubchem3341, acmc-20a0dq
PubChem CID 2723914
IUPAC-Name (3-fluorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)NN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∽268°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 3627729
Formelmasse 162.6
Reinheit (%) 98%