Learn More
3-Fluorphenylglyoxalhydrat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10250050
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-fluorophenylglyoxal hydrate
CAS 121247-01-6
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C8H7FO3
Menge 1 g
Synonym 3-fluorophenylglyoxal hydrate, 2-3-fluorophenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, acmc-20an3a, 3-fluorophenyl glyoxal, 3-fluoro-a-oxobenzeneacetaldehyde, benzeneacetaldehyde,3-fluoro-a-oxo, 2-3-fluorophenyl-2-oxoethanal, hydrate
InChI-Schlüssel VGFHAWFFIQFSRR-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.FC1=CC=CC(=C1)C(=O)C=O
IUPAC-Name 2-(3-fluorophenyl)-2-oxoacetaldehyde hydrate
Molekulargewicht (g/mol) 170.14
PubChem CID 2783267
Formelmasse 152.12
Reinheit (%) 97%