Learn More
3-Fluorbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Fluorobenzylamine |
Dichte | 1.097 |
Siedepunkt | 186°C |
Flammpunkt | 71°C (159°F) |
Geruch | Amine-like |
Brechungsindex | 1.515 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Beilstein | 1446928 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |