Learn More
3-Fluorazetidinhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415788
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Hinweise
Vor Hitze und Feuchtigkeit schützen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 617718-46-4
Summenformel C3H7ClFN
Molekulargewicht (g/mol) 111.544
MDL-Nummer MFCD05663715
InChI-Schlüssel PXFUWRWCKSLCLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoroazetidine hydrochloride, 3-fluoroazetidine hcl, 3-fluoroazetidinehydrochloride, azetidine, 3-fluoro-, hydrochloride, 3-fluoroazetane hydrochloride, acmc-20dlgf, c3h6fn.hcl, ksc941o8n, 3-fluoro-azetidine hydrochloride, 3-fluoroazetidine hcl salt
PubChem CID 10125054
IUPAC-Name 3-Fluorazetidin;Hydrochlorid
SMILES C1C(CN1)F.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoroazetidine hydrochloride
Menge 250 mg
Formelmasse 111.55
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.