Learn More
3-Fluor-4-Methoxyphenylmagnesiumbromid, 0.5-M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10882051
3-Fluor-4-Methoxyphenylmagnesiumbromid, 0.5-M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10882051
50 mL, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Artikelnummer. 10882051
Marke: Thermo Scientific Acros 431870500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide
CAS 112780-67-3, 109-99-9
CAS Min. % 9.52, 85.73
CAS Max. % 14.27, 90.48
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 0.9640g/mL
Flammpunkt −17°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C7H6BrFMgO
Strukturformel F(OCH3)C6H3MgBr
MDL-Nummer MFCD01311480
Menge 50 mL
Relative Dichte 0.964
Synonym 3-fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide, bromo 3-fluoro-4-methoxyphenyl magnesium, magnesium,bromo 3-fluoro-4-methoxyphenyl, pydhwjrnbfayjs-uhfffaoysa-m, 3-fluoro-4-methoxyphenyl magnesium bromide, 3-fluoro-4-methoxy-phenyl magnesium bromide, 3-fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide, 0.5 m in thf, 3-fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, grignard reagent
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
InChI-Schlüssel PYDHWJRNBFAYJS-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=C([Mg]Br)C=C1F
IUPAC-Name Magnesium;1-fluor-2-methoxybenzol-5-id;Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 229.33
PubChem CID 2778214
Formelmasse 229.33
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0293275 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-Fluor-4-Methoxyphenylmagnesiumbromid, 0.5-M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >