Learn More
3-Fluor-4-Hydroxy-5-Nitrobenzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
60.80 € - 199.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 711022-47-8 |
---|---|
Summenformel | C7H4FNO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 185.11 |
MDL-Nummer | MFCD11846408 |
InChI-Schlüssel | CZOMOYVUYOVNHX-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 18452164 |
IUPAC-Name | 3-fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde |
SMILES | OC1=C(C=C(C=O)C=C1F)[N+]([O-])=O |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
711022-47-8 | |
185.11 | |
CZOMOYVUYOVNHX-UHFFFAOYSA-N | |
3-fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde |
C7H4FNO4 | |
MFCD11846408 | |
18452164 | |
OC1=C(C=C(C=O)C=C1F)[N+]([O-])=O |
Spezifikation
3-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde | |
C7H4FNO4 | |
Air Sensitive | |
OC1=C(C=C(C=O)C=C1F)[N+]([O-])=O | |
185.11 | |
185.11 |
711022-47-8 | |
MFCD11846408 | |
CZOMOYVUYOVNHX-UHFFFAOYSA-N | |
3-fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde | |
18452164 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern