Learn More
3-exo-Aminobicyclo[2.2.1]Hept-5-en-2-exo-Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
1 g-Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-exo-Aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | 261.0°C to 263.0°C |
Namenshinweis | 98% |
CAS | 92511-32-5 |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Beige bis Grau |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Summenformel | C8H11NO2 |
Infrarotspektrum | Echt |