Learn More
3-Ethylcyclopentanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11424387
3-Ethylcyclopentanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424387
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11424387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20432.14
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
3-Ethylcyclopentanone, is used as a chemical reagent, pharmaceutical reagent and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Ethylcyclopentanon, wird als chemisches Reagenz, pharmazeutisches Reagenz und pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10264-55-8
Summenformel C7H12O
Molekulargewicht (g/mol) 112.172
MDL-Nummer MFCD00045445
InChI-Schlüssel XERALSLWOPMNRJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 139121
IUPAC-Name 3-Ethylcyclopentan-1-on
SMILES CCC1CCC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethylcyclopentanone
Siedepunkt 171°C
Flammpunkt 31°C (88°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN1224
Synonym 3-ethylcyclopentanone, cyclopentanone, 3-ethyl, 3-ethyl cyclopentanone, cyclopentanone,3-ethyl, acmc-20an48, 3-ethyl-cyclopentan-1-one
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
3-Ethylcyclopentanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >