Learn More
3'-Deoxyadenosin, 98 %
Artikelnummer. 15466859
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73-03-0
Summenformel C10H13N5O3
Molekulargewicht (g/mol) 251.25
MDL-Nummer MFCD00037998
InChI-Schlüssel OFEZSBMBBKLLBJ-PNFQIUPPNA-N
Synonym cordycepin, 3'-deoxyadenosine, cordycepine, 9-cordyceposidoadenine, adenosine, 3'-deoxy, 9-beta-d-3'-deoxyribofuranosyl adenine, unii-gz8vf4m2j8, 9h-purine, 6-amino-9-3-deoxy-beta-d-ribofuranosyl, ccris 3233, gz8vf4m2j8
PubChem CID 6303
ChEBI CHEBI:29014
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)C[C@H]3O)C2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Deoxyadenosine
Farbe Weiß
Menge 100 mg
UN-Nummer UN2811
Beilstein 35194
Merck Index 14,2529
IUPAC-Name (2R,3R,5S)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
Formelmasse 251.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver