Learn More
3-Cyclopropyl-1H-Pyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491099
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100114-57-6
Summenformel C6H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
MDL-Nummer MFCD04970938,MFCD06739298
InChI-Schlüssel TXWDVWSJMDFNQY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7017816
IUPAC-Name 5-Cyclopropyl-1H-pyrazol
SMILES C1CC1C1=CC=NN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyclopropyl-1H-pyrazole
Farbe Farblos
Menge 1 g
Beilstein 1561659
Synonym 3-cyclopropyl-1h-pyrazole, 5-cyclopropylpyrazole, 1h-pyrazole, 3-cyclopropyl, 3-cyclopropylpyrazole, 1h-pyrazole,3-cyclopropyl, 3-cyclopropyl-2h-pyrazole, 3-cyclopropyl-1h-pyrazole 97+%, acmc-2097ms, 1h-pyrazole, 5-cyclopropyl
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit