Learn More
3-(Cyclopentyloxy)-4-Methoxybenzaldehyd, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 220.27 |
Reinheit (%) | 97% |