Learn More
(3-Cyanopropyl)triethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317425
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
(3-Cyanopropyl)triethoxysilane is used as cyanoalkyl silane coupling agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(3-Cyanopropyl)triethoxysilan wird als Kopplungsmittel für Cyanoalkylsilan verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel und Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1067-47-6
Summenformel C10H21NO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 231.367
MDL-Nummer MFCD00042636
InChI-Schlüssel VGIURMCNTDVGJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanopropyltriethoxysilane, butanenitrile, 4-triethoxysilyl, 4-triethoxysilyl butanenitrile, 4-triethoxysilyl butyronitrile, butyronitrile, 4-triethoxysilyl, silane, triethoxy 3-cyanopropyl, triethoxy-3-kyanpropylsilan, unii-n78w6a24dx, 3-cyanopropyl triethoxysilane, triethoxy-3-kyanpropylsilan czech
PubChem CID 14024
IUPAC-Name 4-Triethoxysilylbutannitril
SMILES CCO[Si](CCCC#N)(OCC)OCC
Spezifikation
Siedepunkt 238°C to 241°C
Chemischer Name oder Material (3-Cyanopropyl)triethoxysilane
Menge 25 g
Strukturformel NCCH2CH2CH2Si(OCH2CH3)3
Beilstein 1942237
Flammpunkt 74°C (165°F)
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 231.37
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.417
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.961