Learn More
3-Chromancarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10212982
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 115822-57-6
Summenformel C10H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 178.187
MDL-Nummer MFCD03783554
InChI-Schlüssel UGAGZMGJJFSKQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym chroman-3-carboxylic acid, 3-chromanecarboxylic acid, chromane-3-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 3,4-dihydro, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-benzopyran-3-carboxylic acid
PubChem CID 2795458
IUPAC-Name 3,4-Chlor-2H-Chromen-3-Carbonsäure
SMILES C1C(COC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chromanecarboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) 97%