Learn More
3-Chlorothien[2,3-b]Thiophen-2-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10789405
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 39244-08-1
Summenformel C7H2ClO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 217.66
MDL-Nummer MFCD01927113
InChI-Schlüssel GCQFYYGUNYJMNY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-chlorothieno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chlorothieno 2,3-b thiophene-5-carboxylic acid, 3-chlorothiopheno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, thieno 2,3-b thiophene-2-carboxylicacid, 3-chloro
PubChem CID 4962405
IUPAC-Name 4-Chlorthieno[2,3-b]thiophen-5-carbonsäure
SMILES [O-]C(=O)C1=C(Cl)C2=C(SC=C2)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorothieno[2, 3-b]thiophene-2-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 218.68
Reinheit (%) 97%